Tisk…
6-Bromo-o-anisaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-6-methoxybenzaldehyde
OR400072-1G
APOSOR400072-1GEA 2240 CZK
APOSOR400072-1G
6-Bromo-o-anisaldehyde
6-Bromo-o-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059232
CAS číslo: 126712-07-0