Tisk…
5,6-Dihydroxyindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40006-1G OR40006-5G
APOSOR40006-1GEA 2650 CZK
APOSOR40006-1G APOSOR40006-5G
5,6-Dihydroxyindole 98%
5,6-Dihydroxyindole
Vzorec: C₈H₇NO₂
MW: 149,149 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798933
CAS číslo: 3131-52-0
EINECS: 412-130-9