Tisk…
(2-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
OR400058-25G OR400058-5G
APOSOR400058-25GEA 6550 CZK
APOSOR400058-25G APOSOR400058-5G
(2-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid 98%
(2-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₆BrClO₂
MW: 249.4900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09032951
CAS číslo: 52864-56-9