Tisk…
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400057-1G OR400057-5G OR400057-25G
APOSOR400057-1GEA 622 CZK
APOSOR400057-1G APOSOR400057-5G APOSOR400057-25G
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇IO₂
Bod tání: 140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04128999
CAS číslo: 42298-41-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III