2-Methoxy-5-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400055-1G
OR400055-5G
APOSOR400055-1GEA
1990
CZK
APOSOR400055-1G
APOSOR400055-5G
2-Methoxy-5-nitrobenzonitrile
2-Methoxy-5-nitrobenzonitrile
Vzorec:
C₈H₆N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00035891 CAS číslo: 10496-75-0 |