Tisk…
7-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400051-1G OR400051-250MG
APOSOR400051-1GEA 7870 CZK
APOSOR400051-1G APOSOR400051-250MG
7-Bromobenzofuran-3(2H)-one
7-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Vzorec: C₈H₅BrO₂
MW: 213.0300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03160589
CAS číslo: 519018-52-1