4-Nitroisatoic anhydride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400019-1G
OR400019-5G
OR400019-10G
APOSOR400019-1GEA
622
CZK
APOSOR400019-1G
APOSOR400019-5G
APOSOR400019-10G
4-Nitroisatoic anhydride 95%
4-Nitroisatoic anhydride
Vzorec:
C₈H₄N₂O₅ Bod tání: 253 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00798220 CAS číslo: 63480-10-4 |