Tisk…
4-Methylisatoic anhydride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400018-1G OR400018-5G
APOSOR400018-1GEA 1740 CZK
APOSOR400018-1G APOSOR400018-5G
4-Methylisatoic anhydride 97%
4-Methylisatoic anhydride
Vzorec: C₉H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426400
CAS číslo: 63480-11-5