Tisk…
4-Chloroisatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 7-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
OR400016-25G
APOSOR400016-25GEA 3410 CZK
APOSOR400016-25G
4-Chloroisatoic anhydride
4-Chloroisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₄ClNO₃
MW: 197,58 g/mol
Bod tání: 255…259 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00090431
CAS číslo: 40928-13-0