Tisk…
4-Bromoisatoic anhydride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400015-1G OR400015-25G OR400015-5G
APOSOR400015-1GEA 1620 CZK
APOSOR400015-1G APOSOR400015-25G APOSOR400015-5G
4-Bromoisatoic anhydride 97%
4-Bromoisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₄BrNO₃
Bod tání: 256 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11113115
CAS číslo: 76561-16-5