3-Chloroisatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR400010-1G
OR400010-5G
OR400010-25G
APOSOR400010-1GEA
1370
CZK
APOSOR400010-1G
APOSOR400010-5G
APOSOR400010-25G
3-Chloroisatoic anhydride
3-Chloroisatoic anhydride
Vzorec:
C₈H₄ClNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06809785 CAS číslo: 63497-60-9 |