Tisk…
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40-1G OR40-250MG
APOSOR40-1GEA 4370 CZK
APOSOR40-1G APOSOR40-250MG
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091527
CAS číslo: 154257-70-2