Tisk…
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR39999-5G
APOSOR39999-5GEA 1660 CZK
APOSOR39999-5G
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 98%
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₂NO₄
MW: 236,0100 g/mol
Bod tání: 152…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075422
CAS číslo: 55775-97-8