Tisk…
4-Bromo-2-chloroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-chloro-1-methoxybenzene
OR399021-25G
APOSOR399021-25GEA 1870 CZK
APOSOR399021-25G
4-Bromo-2-chloroanisole
4-Bromo-2-chloroanisole
Vzorec: C₇H₆BrClO
MW: 221,4789 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128076
CAS číslo: 50638-47-6