Tisk…
2-Chloro-p-cresol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR399012-25G OR399012-5G OR399012-1G OR399012-10G
APOSOR399012-25GEA 5660 CZK
APOSOR399012-25G APOSOR399012-5G APOSOR399012-1G APOSOR399012-10G
2-Chloro-p-cresol 97%
2-Chloro-p-cresol
Vzorec: C₇H₇ClO
Bod varu: 196 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070639
CAS číslo: 6640-27-3
UN: 2669
ADR: 6.1,II