3-Bromo-4-methoxyphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR399010-25G
APOSOR399010-25GEA
5260
CZK
APOSOR399010-25G
3-Bromo-4-methoxyphenol 98%
3-Bromo-4-methoxyphenol
Vzorec:
C7H7BrO2 MW: 203,0300 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11054143 CAS číslo: 17332-12-6 |