Tisk…
5-Bromo-m-cresol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-5-methylphenol
OR399005-10G OR399005-5G
APOSOR399005-10GEA 3410 CZK
APOSOR399005-10G APOSOR399005-5G
5-Bromo-m-cresol 98%
5-Bromo-m-cresol
Vzorec: C₇H₇BrO
MW: 187,0300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038281
CAS číslo: 74204-00-5