Tisk…

2-Bromo-6-chlorophenol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR399002-1G OR399002-5G
APOSOR399002-1GEA 622 CZK
APOSOR399002-1G APOSOR399002-5G
2-Bromo-6-chlorophenol
2-Bromo-6-chlorophenol
Vzorec: C₆H₄BrClO
Bod tání: 55…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907875
CAS číslo: 2040-88-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR