Tisk…
(4-Nitrophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Nitrophenylacetic acid
OR3989-100G OR3989-25G OR3989-1G
APOSOR3989-100GEA 0 CZK
APOSOR3989-100G APOSOR3989-25G APOSOR3989-1G
(4-Nitrophenyl)acetic acid 97%
(4-Nitrophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
MW: 181.15
Bod tání: 150…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007383
CAS číslo: 104-03-0
EINECS: 203-168-5
Merck Index: 12,06719