(2-Nitrophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3988-100G
OR3988-25G
APOSOR3988-100GEA
1370
CZK
APOSOR3988-100G
APOSOR3988-25G
(2-Nitrophenyl)acetic acid
(2-Nitrophenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₄NO₂)CH₂COOH Bod tání: 137…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007190 CAS číslo: 3740-52-1 EINECS: 223-128-0 |