Tisk…
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3985-100MG OR3985-250MG
APOSOR3985-100MGEA 622 CZK
APOSOR3985-100MG APOSOR3985-250MG
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₂BNO₅S
Bod tání: 278…284 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363750
CAS číslo: 850568-77-3