Tisk…
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3982-1G OR3982-5G OR3982-25G
APOSOR3982-1GEA 1660 CZK
APOSOR3982-1G APOSOR3982-5G APOSOR3982-25G
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₃
Bod tání: 224…230 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115692
CAS číslo: 723282-09-5