Tisk…
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Butylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(n-Butylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Butylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR3980-5G
APOSOR3980-5GEA 4440 CZK
APOSOR3980-5G
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,06 g/mol
Bod tání: 216…224 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115691
CAS číslo: 397843-70-8