Tisk…
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(N,N-Diethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(Diethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Diethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR3978-1G OR3978-5G
APOSOR3978-1GEA 622 CZK
APOSOR3978-1G APOSOR3978-5G
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,06 g/mol
Bod tání: 132…136 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115684
CAS číslo: 237413-05-7