Tisk…
3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3976-1G OR3976-5G
APOSOR3976-1GEA 900 CZK
APOSOR3976-1G APOSOR3976-5G
3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 97%
3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄BNO₃
Bod tání: 113…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115685
CAS číslo: 723281-53-6