Tisk…
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3972-10G OR3972-100G OR3972-25G
APOSOR3972-10GEA 870 CZK
APOSOR3972-10G APOSOR3972-100G APOSOR3972-25G
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆Cl₂O₂S
Bod tání: 69…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052198
CAS číslo: 80563-86-6
UN: 3261
ADR: 8,II