Tisk…
Paracetamol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3962-5KG OR3962-1KG OR3962-250G
APOSOR3962-5KGEA 16340 CZK
APOSOR3962-5KG APOSOR3962-1KG APOSOR3962-250G
Paracetamol 98%
Paracetamol
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod tání: 168…172 °C
Hustota: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002328
CAS číslo: 103-90-2
EINECS: 203-157-5