Tisk…
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(Methoxycarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid
OR3955-1G OR3955-5G
APOSOR3955-1GEA 2150 CZK
APOSOR3955-1G APOSOR3955-5G
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BNO₄
MW: 194,98 g/mol
Bod tání: 130…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115670
CAS číslo: 850568-17-1