Tisk…
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3953-1G OR3953-5G OR3953-25G
APOSOR3953-1GEA 2320 CZK
APOSOR3953-1G APOSOR3953-5G APOSOR3953-25G
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 96%
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₉BO₄
Bod tání: 222…224 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01075704
CAS číslo: 159896-15-8