Tisk…
5-Nitroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3952-100G OR3952-10G OR3952-25G
APOSOR3952-100GEA 2030 CZK
APOSOR3952-100G APOSOR3952-10G APOSOR3952-25G
5-Nitroquinoline
5-Nitroquinoline
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006790
CAS číslo: 607-34-1
EINECS: 210-134-3