[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3950-100MG
OR3950-5G
APOSOR3950-100MGEA
2070
CZK
APOSOR3950-100MG
APOSOR3950-5G
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 98%
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₂BNO₂ Bod tání: 146…148 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06659832 CAS číslo: 850568-67-1 |