Tisk…
2,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,5-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
OR3949-100G OR3949-250G OR3949-25G
APOSOR3949-100GEA 2730 CZK
APOSOR3949-100G APOSOR3949-250G APOSOR3949-25G
2,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
2,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Bod tání: 205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013382
CAS číslo: 56737-78-1