3-Boronobenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3945-1G
OR3945-250MG
APOSOR3945-1GEA
37360
CZK
APOSOR3945-1G
APOSOR3945-250MG
3-Boronobenzenesulphonamide 97%
3-Boronobenzenesulphonamide
Vzorec:
C₆H₈BNO₄S Bod tání: 260…266 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06659840 CAS číslo: 850568-74-0 |