Tisk…
3-Isopropoxyphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Isopropoxybenzeneboronic acid
OR3942-25G
APOSOR3942-25GEA 3440 CZK
APOSOR3942-25G
3-Isopropoxyphenylboronic acid 97%
3-Isopropoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Bod varu: 199 °C
Bod tání: 76…81 °C
Hustota: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03701512
CAS číslo: 216485-86-8