Tisk…
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3940-25G OR3940-5G
APOSOR3940-25GEA 10020 CZK
APOSOR3940-25G APOSOR3940-5G
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester 95%
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester
Vzorec: C₁₀H₁₃BO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659935
CAS číslo: 163517-56-4