Tisk…
Methyl-3,4-bis(bromomethyl)benzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3934-1G OR3934-250MG
APOSOR3934-1GEA 4900 CZK
APOSOR3934-1G APOSOR3934-250MG
Methyl-3,4-bis(bromomethyl)benzoate 97%
Methyl-3,4-bis(bromomethyl)benzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀Br₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219865
CAS číslo: 20896-23-5