Tisk…

3-Aminophenylboronic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR3933-5G OR3933-1G OR3933-25G
APOSOR3933-5GEA 705 CZK
APOSOR3933-5G APOSOR3933-1G APOSOR3933-25G
3-Aminophenylboronic acid 98%
3-Aminophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₈BNO₂
Bod tání: 138…143 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00007755
CAS číslo: 30418-59-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR