Tisk…
5,7-Dichloro-4-quinolinol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3930-1G OR3930-500MG
APOSOR3930-1GEA 3940 CZK
APOSOR3930-1G APOSOR3930-500MG
5,7-Dichloro-4-quinolinol 97%
5,7-Dichloro-4-quinolinol
Vzorec: C₉H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219834
CAS číslo: 171850-29-6