Tisk…
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3926-1G OR3926-5G
APOSOR3926-1GEA 2070 CZK
APOSOR3926-1G APOSOR3926-5G
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₄
Bod tání: 264…266 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00044720
CAS číslo: 6960-45-8
EINECS: 230-154-6