Tisk…
1-Benzhydrylazetidin-3-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Diphenylmethyl)azetidin-3-ol
OR3924-100G OR3924-25G
APOSOR3924-100GEA 1240 CZK
APOSOR3924-100G APOSOR3924-25G
1-Benzhydrylazetidin-3-ol 98%
1-Benzhydrylazetidin-3-ol
Vzorec: C₁₆H₁₇NO
Bod tání: 106…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00205109
CAS číslo: 18621-17-5
UN: 3259
ADR: 8,III