5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR3923-1G
OR3923-250MG
APOSOR3923-1GEA
2480
CZK
APOSOR3923-1G
APOSOR3923-250MG
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride 97%
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₂Cl₂N₂O₃S Bod tání: 73…75 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00203878 CAS číslo: 175203-78-8 UN: 3261 ADR: 8,III |