4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR3920-1G
OR3920-5G
APOSOR3920-1GEA
622
CZK
APOSOR3920-1G
APOSOR3920-5G
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Vzorec:
C₅H₇Cl₂NS Bod tání: 166…168 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00067725 CAS číslo: 77470-53-2 UN: 3261 ADR: 8,III |