Tisk…
5-Bromonicotinonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromopyridine-3-carbonitrile, 3-Bromopyridine-5-carbonitrile, 5-Bromo-3-cyanopyridine, 3-Bromo-5-cyanopyridine
OR3918-5G
APOSOR3918-5GEA 622 CZK
APOSOR3918-5G
5-Bromonicotinonitrile 97%
5-Bromonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Bod tání: 103…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174363
CAS číslo: 35590-37-5