1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3912-1G
OR3912-25G
OR3912-5G
APOSOR3912-1GEA
787
CZK
APOSOR3912-1G
APOSOR3912-25G
APOSOR3912-5G
1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec:
C₈H₁₁Cl₂N₅ MW: 248,12 g/mol Bod tání: 129…134 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053016 CAS číslo: 19579-44-3 |