Tisk…

4-Piperidinemethanol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR3906-100G OR3906-500G
APOSOR3906-100GEA 4140 CZK
APOSOR3906-100G APOSOR3906-500G
4-Piperidinemethanol 97%
4-Piperidinemethanol
Vzorec: C₆H₁₃NO
Bod varu: 118…120 °C
Bod tání: 55…59 °C
Hustota: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174228
CAS číslo: 6457-49-4
UN: 3263
ADR: 8,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR