Tisk…
2-Deoxy-D-glucose
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3900T-5G OR3900T-25G
APOSOR3900T-5GEA 1450 CZK
APOSOR3900T-5G APOSOR3900T-25G
2-Deoxy-D-glucose
2-Deoxy-D-glucose
Vzorec: C₆H₁₂O₅
Bod tání: 147…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007013
CAS číslo: 154-17-6
EINECS: 205-823-0