Tisk…
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3891-100G OR3891-25G
APOSOR3891-100GEA 4770 CZK
APOSOR3891-100G APOSOR3891-25G
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₂N₃O₂
Bod varu: 0,9 °C/0.5mmHg
Bod tání: 28…32 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00127867
CAS číslo: 49845-33-2