Tisk…
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3890-250G OR3890-25G OR3890-1KG
APOSOR3890-250GEA 827 CZK
APOSOR3890-250G APOSOR3890-25G APOSOR3890-1KG
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan 98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Vzorec: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Bod varu: 125…127 °C
Bod tání: –80 °C
Hustota: 0,77 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008259
CAS číslo: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II