6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3882-1G
OR3882-250MG
APOSOR3882-1GEA
7410
CZK
APOSOR3882-1G
APOSOR3882-250MG
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
Vzorec:
C₁₅H₂₁N₃O₄ Bod tání: 298…300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06245543 CAS číslo: 201809-22-5 |