2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3881-100MG
OR3881-1G
APOSOR3881-100MGEA
1330
CZK
APOSOR3881-100MG
APOSOR3881-1G
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid 97%
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₂N₂O₃ MW: 208,22 g/mol Bod tání: 191…193 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03411666 CAS číslo: 295349-64-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |